Learn More
alfa,alfa'-Dibromo-p-xileno, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-102095 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10520551 25 g Frasco de vidrio 25 g
10020810 100 g Frasco de vidrio 100 g
2 options
Código de producto. 10520551
Marca: Thermo Scientific Acros 112940250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 623-24-5 | C8H8Br2 | 263.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 623-24-5
Fórmula molecular C8H8Br2
Peso molecular (g/mol) 263.95
Número MDL MFCD00000182
Clave InChI RBZMSGOBSOCYHR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,4-bis bromomethyl benzene, p-xylylene dibromide, alpha,alpha'-dibromo-p-xylene, benzene, 1,4-bis bromomethyl, p-xylylene bromide, p-bromomethyl benzene, 1,4-dibromomethylbenzene, p-bis bromomethyl benzene, 1,4-bis-bromomethyl-benzene, ccris 1775
PubChem CID 69335
Nombre IUPAC 1,4-bis(bromometil)benceno
SMILES C1=CC(=CC=C1CBr)CBr
Especificaciones
Nombre del producto químico o material α,α′-Dibromo-p-xylene
Nombre de nota 97%
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 142.0°C to 147.0°C
Color Blanco a beige
Densidad 2.0120g/mL
Punto de ebullición 245.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H4(CH2Br)2
Cantidad 25 g
Beilstein 05, 385
Gravedad específica 2.012
Información de solubilidad Solubility in water: soluble,hydrolyses
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.95
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo cristalino y cristales gruesos