Learn More
alfa,alfa,alfa-Tribromoquinaldina, 97%, Thermo Scientific™
Código de producto. 11410728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
11410728 10 g 10 g
11420728 50 g 50 g
11430728 250 g 250 g
3 options
Código de producto. 11410728
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar B25218.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-53-6
Fórmula molecular C10H6Br3N
Peso molecular (g/mol) 379.88
Número MDL MFCD00006755
Clave InChI UDYYQHILRSDDMP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69178
Nombre IUPAC 2-(tribromometil)quinolina
SMILES BrC(Br)(Br)C1=CC=C2C=CC=CC2=N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material alpha,alpha,alpha-Tribromoquinaldine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Cantidad 10 g
Beilstein 147638
Sinónimo 2-tribromomethyl quinoline, quinoline, 2-tribromomethyl, alpha,alpha,alpha-tribromoquinaldine, 2-alpha,alpha,alpha-tribromomethyl quinoline, .alpha.,.alpha.,.alpha.-tribromoquinaldine, acmc-209mrr, 2-tribrommethyl-chinolin, 2-tribromo-methyl-quinoline, quinoline,2-tribromomethyl, udyyqhilrsddmp-uhfffaoysa
Formula Weight (peso de la fórmula) 379.89
Porcentaje de pureza 97%