missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ alpha Actinin 3 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB3625), Invitrogen™

Descripción
Alpha-actinin-3, also known as alpha-actinin skeletal muscle isoform 3 or F-actin cross-linking protein, is a protein that in humans is encoded by the ACTN3 gene. This gene encodes a member of the alpha-actin binding protein gene family. The encoded protein is primarily expressed in skeletal muscle and functions as a structural component of sarcomeric Z line. This protein is involved in crosslinking actin containing thin filaments. An allelic polymorphism in this gene results in both coding and non-coding variants; the reference genome represents the coding allele.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha Actinin 3 |
| Aplicaciones | Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB3625 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | Actn3 |
| N.º de referencia del gen | Q08043 |
| Alias de gen | actinin alpha 3; actinin alpha 3 (gene/pseudogene); Actinin alpha3; actinin, alpha 3; Actinin-alpha3; ACTN3; alpha-actinin skeletal muscle; Alpha-actinin skeletal muscle isoform 3; alpha-Actinin3; Alpha-actinin-3; alphaActinin-3; F-actin cross-linking protein |
| Símbolos de los genes | Actn3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?