missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alpha A Crystallin Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15943325
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15943325 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15943325 Proveedor Invitrogen N.º de proveedor PA576806

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Alpha A Crystallin Polyclonal Antibody

Alpha A Crystallin Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P)

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alpha A Crystallin
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica CRYAA
N.º de referencia del gen P02489, P24622, P24623
Alias de gen [a]A-crystallin; Acry 1; Acry-1; alpha A crystallin; alpha crystallin A chain; alpha-A-crystallin; alpha-crystallin A chain; Alpha-crystallin A(1-151); Alpha-crystallin A(1-156); Alpha-crystallin A(1-157); Alpha-crystallin A(1-162); Alpha-crystallin A(1-163); Alpha-crystallin A(1-165); Alpha-crystallin A(1-168); Alpha-crystallin A(1-172); Alpha-crystallin A2 chain; Alpha-crystallin A2(1-162); Alpha-crystallin A2(1-168); Alpha-crystallin A2(1-172); CRYA 1; Crya1; Crya-1; CRYAA; CRYAA2; Crystallin Alpha 1; crystallin alpha A; crystallin, alpha 1; crystallin, alpha A; Crystallin, alpha polypeptide A; crystallin, alpha-1; CTRCT9; DAcry-1; Heat shock protein beta-4; HSPB 4; HSPB4; human alphaA-crystallin (CRYA1); lens opacity 18; LOC102724652; lop18; small heat shock protein; wu:fc06h04; zgc:92036
Símbolos de los genes CRYAA, CRYAA2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant full length Human CRYAA.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 100000769, 102724652, 12954, 1409, 24273
Especies diana Human, Mouse, Rat, Zebrafish
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.