Learn More
Lauda™ Baño termostático calefactor Alpha A 6 con enchufe CEE7/7
Código de producto. 16892330
Change view
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16892330 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16892330
Proveedor: Lauda™ L000619
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Baño termostático con el funcionamiento más sencillo
  • Pantalla LED de una línea para la visualización de la temperatura real o ajustada
  • Guía de menús intuitivos con el funcionamiento de 3 teclas más sencillo
  • Controlador continuo completamente electrónico
  • Protección de bajo nivel y contra el exceso de temperatura para su uso con líquidos no inflamables
  • Alarma acústica y visual
  • Bomba de circulación con reducción de flujo
  • Baño de acero inoxidable embutido
  • Conector eléctrico para refrigerador de flujos de paso DLK (encendido/apagado/automático)
  • Disponible una bobina de refrigeración opcional y un juego de circulación de bomba
  • Características técnicas:
    • Intervalo de temperatura de trabajo: De 25 a 100 °C
    • Intervalo de temperatura ambiente De 5 a 40 °C
    • Estabilidad de la temperatura: 0,05 ± K
    • Potencia máx. del calentador: 1,5 kW
    • Consumo máx. de energía: 1,5 kW
    • Consumo de energía: 7 A
    • Presión máx. de la bomba: 0,2 bar
    • Presión máx. del caudal de la bomba: 15 l/min
    • Volumen del baño mín./máx.: 2,5/5,5 l
    • Tamaño del baño (An x F x Al): 145 x 161 x 150 mm
    • Dimensiones totales (ancho x profundo x alto): 181 x 332 x 370 mm
    • Fuente de alimentación: 230 V, 50/60 Hz
    • Enchufe de alimentación: cable de alimentación con enchufe en ángulo (CEE7/7)
    • Accesorio estándar: Reducción de flujo
  • Especificaciones
    Tensión 230 V