missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

alpha-2b Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15957584
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 μL
Tamaño de la unidad:
400 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15957584 400 μL 400 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15957584

Marca: Invitrogen PA549610

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

alpha-2b Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody

alpha-2b Adrenergic Receptor Polyclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, IHC (P), Flow

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno alpha-2b Adrenergic Receptor
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.5 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 0.09% sodium azide; pH 7.4
génica ADRA2B
N.º de referencia del gen P18089
Alias de gen [a]2B; ADA2B; Adra2b; Adra-2b; ADRA2B adrenergic, alpha-2B-, receptor; ADRA2L1; ADRA2RL1; ADRARL1; Adrenergic alpha2B- receptor class III; adrenergic receptor, alpha 2b; adrenergic, alpha-2B-, receptor; Adrenergic, alpha2B-, receptor class III; adrenoceptor alpha 2B; alpha-2 adrenergic receptor subtype C2; alpha-2-adrenergic receptor-like 1; alpha2B; alpha-2B adrenergic receptor; Alpha-2B adrenoceptor; alpha-2B adrenoreceptor; ALPHA2BAR; alpha-2BAR; alpha2-C2; FAME2; G-protein coupled receptor; subtype alpha2-C2
Símbolos de los genes ADRA2B
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno KLH conjugated synthetic peptide between 343-369 amino acids from the Central region of human ADRA2B.
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography, Protein A
Cantidad 400 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 151
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.