missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha 2-Macroglobulin Antibody (A2M/4847), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP3-20830AF488
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
alpha 2-Macroglobulin Monoclonal antibody specifically detects alpha 2-Macroglobulin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
| alpha 2-Macroglobulin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| alpha-2-M, alpha-2-macroglobulin, C3 and PZP-like alpha-2-macroglobulin domain-containing protein 5, CPAMD5DKFZp779B086, FWP007, S863-7 | |
| Human recombinant alpha 2-Macroglobulin protein fragment (around aa 604-748) (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Neuroscience | |
| 2 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG2c κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| A2M/4847 | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido