missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™
Descripción
alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D Polyclonal antibody specifically detects alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | CoraFluor 1 |
| Formulación | PBS |
| Alias de gen | ADRA1, ADRA1ADAR, ADRA1R, adrenergic, alpha -1D-, receptor, adrenergic, alpha-1A-, receptor, adrenergic, alpha-1D-, receptor, ALPHA1, Alpha-1A adrenergic receptor, alpha-1D adrenergic receptor, Alpha-1D adrenoceptor, Alpha-1D adrenoreceptor, alpha-1D-adrenergic receptor, Alpha-adrenergic receptor 1a, dJ779E11.2 |
| Especie del huésped | Rabbit |
| Inmunógeno | Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human alpha-1D Adrenergic R/ADRA1D fragment. |
| Método de purificación | Antigen and protein A Affinity-purified |
| Cantidad | 0.1 mL |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?