Learn More
Alpelisib, MedChemExpress
Código de producto. 16482497
Encompass_Preferred
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
Código de producto. 16482497
Marca: Medchem Express HY15244
MedChemExpress Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Alpelisib (BYL-719) is a potent, selective, and orally active PI3Kα inhibitor. Alpelisib (BYL-719) shows efficacy in targeting PIK3CA-mutated cancer. Alpelisib (BYL-719) also inhibits p110α/p110γ/p110δ/p110β with IC50s of 5/250/290/1200 nM, respectively. Antineoplastic activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alpelisib
CAS 1217486-61-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H22F3N5O2S
Cantidad 50 mg
Sinónimo BYL-719
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (188.76 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(N=C(S1)NC(N2CCC[C@H]2C(N)=O)=O)=C1C3=CC(C(C)(C(F)(F)F)C)=NC=C3
Peso molecular (g/mol) 441.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 441.47
Porcentaje de pureza 96.33%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.