missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALOX15 Monoclonal Antibody (OTI2G3), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17521132
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17521132 30 μL 30 microlitros
17501132 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17521132 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA504213S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALOX15 Monoclonal antibody specifically detects ALOX15 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot

Especificaciones

Antígeno ALOX15
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI2G3
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica KCNJ3
N.º de referencia del gen P48549
Alias de gen 12/15-lipoxygenase; 12/15-LO; 12/15-LOX; 12-LO; 12-LOX; 15-lipooxygenase-1; 15-LOX; 15-LOX-1; 15LOX-1; 15-LOX2; Alox12; Alox12l; Alox15; Arachidonate 12-lipoxygenase, leukocyte-type; arachidonate 15-lipoxygenase; Arachidonate omega-6 lipoxygenase; L-12LO; LOG15
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 279-501 of human KCNJ3 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 3760
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.