missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALOX12 Monoclonal Antibody (OTI5H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. 17548553
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17548553 100 μL 100 microlitros
17568553 30 μL 30 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17548553

Marca: Origene Technologies TA807770

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Oxygenase and 14,15-leukotriene A4 synthase activity.

Especificaciones

Antígeno ALOX12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H2
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALOX12
N.º de referencia del gen P18054
Alias de gen 12-LOX, 12S-LOX, LOG12
Símbolos de los genes ALOX12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombit protein of human ALOX12 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 239
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.