missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALOX12 Monoclonal Antibody (OTI5H2), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200016529
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
17568553 30 μL 30 microlitros
17548553 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 17568553 Proveedor Origene Technologies N.º de proveedor TA807770S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

ALOX12 Monoclonal antibody specifically detects ALOX12 in Human samples. It is validated for Western Blot

Especificaciones

Antígeno ALOX12
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5H2
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica PRKG2
N.º de referencia del gen Q13237
Alias de gen 12(S)-lipoxygenase; 12LO; 12-LO; 12LOX; 12-LOX; 12S LOX; 12S-lipoxygenase; 12S-LOX; 9930022G08Rik; ALOX12; Alox12p; arachidonate 12-lipoxygenase; arachidonate 12-lipoxygenase, 12S type; arachidonate 12-lipoxygenase, 12S-type; Arachidonate 15-lipoxygenase,15S-type; Linoleate 13S-lipoxygenase; Lipoxin synthase 12-LO; LOG12; P-12LO; platelet 12-LOX; platelet-type 12-lipoxygenase; platelet-type lipoxygenase 12
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 40-320 of human PRKG2 produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 5593
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.