Learn More
Thermo Scientific Chemicals Hidrocloruro de alosetrón
Código de producto. p-7214695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
17241166 1 g 1 g
17251166 250 mg 250 miligramos
2 options
Código de producto. 17241166
Marca: Thermo Scientific Chemicals 466970010
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122852-69-1
Fórmula molecular C17H18N4O·HCl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hidrocloruro de alosetrón
Cantidad 1 g
Solubilidad Solubilidad de la solución acuosa: 49 g/l
Punto de fusión de 287,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 330,81
Clave InChI FNYQZOVOVDSGJH-UHFFFAOYSA-N
SMILES Cl.CN1C2=C(C3=CC=CC=C13)C(=O)N(CC1=C(C)NC=N1)CC2
Nombre IUPAC 5-methyl-2-[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]-1H,2H,3H,4H,5H-pyrido[4,3-b]indol-1-one hydrochloride
Peso molecular (g/mol) 330.82
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.