missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alofanib, MedChemExpress

Código de producto. 16483576
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16483576 25 mg 25 miligramos
16499887 5 mg 5 miligramos
16497386 100 mg 100 miligramos
16473437 50 mg 50 miligramos
16407418 10 mg 10 miligramos
5 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16483576

Marca: Medchem Express HY17601

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.

Alofanib (RPT835) is a potent and selective allosteric inhibitor of fibroblast growth factor receptor 2 (FGFR2). Anticancer and antiangiogenic activity.

Spezifikation

Nombre del producto químico o material Alofanib
CAS 1612888-66-0
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H15N3O6S
Cantidad 25 mg
Sinónimo RPT835
Información de solubilidad DMSO : ≥ 30.1 mg/mL (72.81 mM)
SMILES O=C(O)C1=CC=CC(S(=O)(NC2=CC(C3=CC=CN=C3)=C(C)C=C2[N+]([O-])=O)=O)=C1
Peso molecular (g/mol) 413.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 413.4
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

Research purposes only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.