Learn More
IKA™ Barras de agitación magnéticas Alnico V
Código de producto. p-8007154 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Longitud (métrico):
10 mm
15 mm
25 mm
30 mm
50 mm
Para utilizar con (equipo):
Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Útil con reactivos de mezcla que resisten la disolución o para evitar cualquier residuo en el fondo de los recipientes
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
Código de producto. Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
15398143 15 mm Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano paquete de 5
15261136 30 mm Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano paquete de 5
15190346 25 mm Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano cada uno
15279016 50 mm Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano cada uno
15284577 10 mm Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano paquete de 5
15340325 25 mm Útil con reactivos de mezcla que resisten la disolución o para evitar cualquier residuo en el fondo de los recipientes paquete de 5
6 options
Código de producto. 15398143
Marca: IKA™ 0004488700
Solo quedan null
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano
Recubrimiento PTFE
Diámetro (métrico) 6 mm
Longitud (métrico) 15 mm
Material Imán Alnico
Cantidad 5/Paq.
Forma Redondo, Cilíndrico
Tipo Barra de agitación magnética