Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para una amplia gama de recipientes de fondo plano |
| Diámetro (métrico) | 6 mm |
| Longitud (métrico) | 10 mm |
| Material | Imán Alnico |
| Cantidad | 5/Paq. |
| Forma | Redondo, Cilíndrico |