Learn More
Bromuro de Allylzinc, 0,5 M en THF, envasado en argón en botellas resellables ChemSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15445305
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
15445305 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 15445305
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H58012.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 18925-10-5 | C3H5BrZn
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El bromuro de Allylzinc sufre una reacción de adición con óxido de nitrilo para formar 5-butenilisoxazolinas.
Solubilidad
Reacciona con el agua.
Notas
Se manejan bajo gas protector seco. Sensible al aire. Almacenar alejado de St
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylzinc bromide
Nombre de nota Packaged under Argon in resealable ChemSeal™ bottles
CAS 18925-10-5
Fórmula molecular C3H5BrZn
Fórmula lineal CH2=CHCH2ZnBr
Número MDL MFCD22685720
Cantidad 50 mL
Número UN UN3399
Sensibilidad Air sensitive; May form a precipitate
Sinónimo allylzinc bromide, 0.5m in thf, packaged under argon in resealable chemseal bottles
Información de solubilidad Reacts with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.36