Learn More
Bromuro de aliltrifenilfosfonio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401828
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
11401828 250 g 250 g
11491818 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11401828
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14490.30
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1560-54-9 | C21H20BrP | 383.27 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1560-54-9
Fórmula molecular C21H20BrP
Peso molecular (g/mol) 383.27
Número MDL MFCD00011808
Clave InChI FWYKRJUVEOBFGH-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo allyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl allylphosphonium bromide, phosphonium, triphenyl-2-propenyl-, bromide, allyl triphenylphosphonium bromide, phosphonium, allyltriphenyl-, bromide, allyltriphenylphosphonium bromide tal, triphenyl prop-2-enyl phosphanium bromide, 2-propenyltriphenylphosphonium bromide, triphenyl prop-2-en-1-yl phosphanium bromide, wln: 1u2pr&r&r &e
PubChem CID 197740
Nombre IUPAC trifenil(prop-2-enil)fosfanio; bromuro
SMILES [Br-].C=CC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyltriphenylphosphonium bromide
Punto de fusión 222°C to 225°C
Fórmula lineal (CH2=CHCH2)(C6H5)3PBr
Cantidad 250 g
Beilstein 3579053
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 383.27
Porcentaje de pureza 99%