Learn More
Solución de cloruro de allylmagnesium, 1,7 M en THF, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-2799117 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10372373 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10464643 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
2 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 10372373
Marca: Thermo Scientific Acros 209671000
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2622-05-1 | C3H5ClMg | 100.83 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2622-05-1 , 592-42-7
Fórmula molecular C3H5ClMg
Peso molecular (g/mol) 100.83
Número MDL MFCD00000473
Clave InChI PLYLAFITHJUEGX-UHFFFAOYSA-M
SMILES Cl[Mg]CC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allylmagnesium chloride
Color Negro
Nombre de nota 1.7M Solution in THF
% mín. CAS 15.76, 80.04
% máx. CAS 19.96, 84.25
Fórmula lineal H2C=CHCH2MgCl
Concentración 1.5 to 1.9M
Densidad 0.9600g/mL
Sinónimo tri-o-tolyl phosphite, tri-o-tolylphosphite, tri-o-cresyl phosphite, phosphorous acid tri-o-cresyl ester, tris o-methylphenyl phosphite, tris 2-methylphenyl phosphite, tris 2-tolyl phosphite, tris o-tolyloxy phosphine, phosphorous acid, tri-o-cresyl ester, tri-2-tolylphosphite
Información de solubilidad Solubility in water: vigorous reaction.
Nombre IUPAC tris(2-metilfenilo) fosfito
PubChem CID 92937
Formula Weight (peso de la fórmula) 100.83
Porcentaje de pureza 1.5 to 1.9M
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Gravedad específica 0.96
Cantidad 100 mL
Temperatura de inflamación −17°C
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allylmagnesium chloride, 1.7M solution in THF
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
  • Sustancia que\, en contacto con el agua\, desprende gases inflamables Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H260-En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontáneamente.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
  • EUH019-Puede formar peróxidos explosivos.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P231+P232-Manipular en gas inerte. Proteger de la humedad.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.