Learn More
Alilamina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Descripción
Allylamine is used as monomer in deposition of the allylamine plasma polymer. It was used in generation of a chemical gradient via plasma co-polymerization of octadiene and allylamine polymer on nanoporous alumina. It was used to investigate the surface reactivity of substrates coated with thin layers of plasma polymerized allylamine films. It was used in a direct monocarboxymethylation reaction.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La alilamina se utiliza como monómero en la deposición del polímero de plasma de alilamina. Se utilizó en la generación de un gradiente químico a través de la copolimerización plasmática del octadieno y del polímero de alilamina en alumina nanoporosa. Se utilizó para investigar la reactividad superficial de los sustratos recubiertos con capas finas de películas de alilamina polimerizada con plasma. Se utilizó en una reacción directa de monocarboximetilación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
La alilamina se utiliza como monómero en la deposición del polímero de plasma de alilamina. Se utilizó en la generación de un gradiente químico a través de la copolimerización plasmática del octadieno y del polímero de alilamina en alumina nanoporosa. Se utilizó para investigar la reactividad superficial de los sustratos recubiertos con capas finas de películas de alilamina polimerizada con plasma. Se utilizó en una reacción directa de monocarboximetilación.
Solubilidad
Completamente miscible en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con el aire y los agentes oxidantes.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Allylamine |
Punto de fusión | -88°C |
Densidad | 0.761 |
Punto de ebullición | 53°C to 54°C |
Temperatura de inflamación | −28°C (−18°F) |
Olor | Ammonia-like |
Fórmula lineal | CH2=CHCH2NH2 |
Índice de refracción | 1.421 |
Cantidad | 25 mL |
Número UN | UN2334 |