Learn More
Trifluoroacetato de alilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7081641
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
11459193 10 g 10 g
11469193 50 g 50 g
2 options
Código de producto. 11459193
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11690.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 383-67-5 | C5H5F3O2 | 154.088 g/mol
Used as nucleophilic ally metal precursor in alkylation reaction that generates homoallylic amines. Also used as chemical reagent and intermediate for pharmaceutical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como precursor del metal nucleofílico en la reacción de alquilación que genera aminas homoalílicas. También se emplea como reactivo químico e intermedio en el sector farmacéutico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 383-67-5
Fórmula molecular C5H5F3O2
Peso molecular (g/mol) 154.088
Número MDL MFCD00013567
Clave InChI XIVPVSIDXBTZLM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl trifluoroacetate, allyl trifluoracetate, trifluoroacetic acid allyl ester, prop-2-en-1-yl 2,2,2-trifluoroacetate, allyltrifluoroacetate, pubchem12548, acmc-209izu, allyl alcohol, trifluoroacetate, acetic acid, trifluoro-, allyl ester
PubChem CID 67845
Nombre IUPAC 2,2,2-trifluoroacetato de prop-2-enil
SMILES C=CCOC(=O)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl trifluoroacetate
Densidad 1.183
Punto de ebullición 73°C to 75°C
Temperatura de inflamación −1°C (30°F)
Índice de refracción 1.336
Cantidad 10 g
Número UN UN2924
Beilstein 1766312
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.09
Porcentaje de pureza 97%