Learn More
Yoduro de alilo, 97 %, estabilizado, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-4510038 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ML
25 ML
500 ML
Código de producto. 10236370
Marca: Thermo Scientific Acros 218540250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 556-56-9 | C3H5I | 167.98 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 556-56-9
Fórmula molecular C3H5I
Peso molecular (g/mol) 167.98
Número MDL MFCD00001094
Clave InChI HFEHLDPGIKPNKL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl iodide, 1-propene, 3-iodo, 3-iodopropene, 3-iodo-1-propene, 3-iodopropylene, propene, 3-iodo, allyliodide, unii-46830qoa4d, 3-iodo-propene, 3-iodanylprop-1-ene
PubChem CID 11166
Nombre IUPAC 3-iodoprop-1-eno
SMILES ICC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl iodide
Punto de fusión -99.0°C
Color Marrón-rojo o naranja-rojo a amarillo
Densidad 1.8300g/mL
Punto de ebullición 102.0°C to 103.0°C
Temperatura de inflamación 18°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal H2C=CHCH2I
Índice de refracción 1.5530 to 1.5550
Cantidad 25 mL
Beilstein 01,202
Índice Merck 15,285
Gravedad específica 1.83
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with alcohol,chloroform and ether
Estabilizante Copper
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.98
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Allyl iodide, stabilized
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H300-Mortal en caso de ingestión.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.