Learn More
Heptanoato de alilo, 97 %
Código de producto. 11302936
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
11302936 100 g 100 g
11312936 500 g 500 g
2 options
Código de producto. 11302936
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar undefined
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-19-8
Fórmula molecular C10H18O2
Peso molecular (g/mol) 170.252
Número MDL MFCD00038341
Clave InChI SJWKGDGUQTWDRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl heptanoate, allyl heptylate, 2-propenyl heptanoate, allyl enanthate, allyl heptoate, heptanoic acid, 2-propenyl ester, prop-2-en-1-yl heptanoate, heptanoic acid, allyl ester, allylester kyseliny enanthove, heptanoic acid, 2-propen-1-yl ester
PubChem CID 8878
Nombre IUPAC heptanoato de prop-2-enilo
SMILES CCCCCCC(=O)OCC=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl heptanoate
Densidad 0.882
Punto de ebullición 210°C to 212°C
Temperatura de inflamación 74°C (165°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)5CO2CH2CH=CH2
Índice de refracción 1.4291
Cantidad 100 g
Número UN UN2810
Beilstein 8544440
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.25
Porcentaje de pureza 97%