Learn More
Acrilato de alilo, 95 %, estabilizado con 4-metoxifenol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7059356
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
Código de producto. 15421997
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 044463.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Allyl acrylate is a monofunctional monomer which function as a chain stopper.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 999-55-3
Fórmula molecular C6H8O2
Peso molecular (g/mol) 112.128
Número MDL MFCD00014949
Clave InChI QTECDUFMBMSHKR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo allyl acrylate, acrylic acid, allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propenyl ester, unii-705ga5o3us, ccris 4745, acrylic acid allyl ester, 2-propenoic acid, 2-propen-1-yl ester, allylacrylate, acrylic acid allyl, acmc-20alut
PubChem CID 13835
Nombre IUPAC prop-2-enoato de prop-2-enil
SMILES C=CCOC(=O)C=C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Allyl acrylate
Nombre de nota Stabilized with 4-methoxyphenol
Densidad 0.935 g/mL
Punto de ebullición 46°C to 47°C (40 mmHg)
Temperatura de inflamación 32°C (89°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.436
Cantidad 25 g
Número UN UN2929
Beilstein 1743576
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 112.13
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido