missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, CLA11, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Alloy Steel, CLA11, Ø32x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron/Oxygen/Tin/Titanium/Cobalt/Phosphorus/Molybdenum/Carbon/Nitrogen/Silicon/Chromium/Manganese/Aluminium/Vanadium/Copper/Nickel/Tungsten/Lead/Arsenic/Niobium |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0004 %/Oxygen 0.0006 %/Tin 0.002 %/Titanium 0.002 %/Cobalt 0.004 %/Phosphorus 0.004 %/Molybdenum 0.006 %/Carbon 0.007 %/Nitrogen 0.0096 %/Silicon 0.023 %/Chromium 0.037 %/Manganese 0.41 %/Aluminium 0.76 %/Vanadium 0.76 %/Copper 0.89 %/Nickel 1.29 %/Tungsten 1.48 %/Lead (0.002) %/Arsenic (0.004) %/Niobium (0.005) % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido