Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 8740, G87400, ARMI∣MBH
Descripción
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 8740, G87400, Ø38x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Lead/Titanium/Niobium/Arsenic/Vanadium/Tin/Cobalt/Nitrogen/Aluminium/Phosphorus/Copper/Molybdenum/Silicon/Carbon/Chromium/Nickel/Manganese/Zirconium/Antimony/Tungsten/Boron/Calcium/Oxygen |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Lead 0.001 %/Titanium 0.001 %/Niobium 0.002 %/Arsenic 0.004 %/Vanadium 0.005 %/Tin 0.007 %/Cobalt 0.008 %/Nitrogen 0.0083 %/Aluminium 0.017 %/Phosphorus 0.025 %/Copper 0.109 %/Molybdenum 0.205 %/Silicon 0.248 %/Carbon 0.416 %/Chromium 0.501 %/Nickel 0.505 %/Manganese 0.92 %/Zirconium (<0.002) %/Antimony (<0.005) %/Tungsten (<0.005) %/Boron (0.0001) %/Calcium (0.0003) %/Oxygen (0.002) % |