Learn More
Alloy Steel, Nickel Steel, 36%, Invar 36, K93601, ARMI∣MBH
Código de producto. 18000760
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
18000760 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 18000760
Marca: ARMI/MBH IARMFEINVR3622G
ARMI∣MBH produces high-quality metal alloy certified reference materials and set up standards for Spark-OES, ICP, and XRF elemental analysis. The offering includes steel, aluminum, titanium, nickel, cobalt, copper, magnesium, and more.
Alloy Steel, Nickel Steel, 36%, Invar 36, K93601, Ø38x19mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Tungsten/Oxygen/Tantalum/Lead/Niobium/Zirconium/Antimony/Vanadium/Boron/Sulfur/Nitrogen/Aluminium/Arsenic/Phosphorus/Tin/Cobalt/Molybdenum/Carbon/Copper/Chromium/Selenium/Silicon/Manganese/Nickel/Titanium/Iron
CAS 7439-89-6
Cantidad 1 Ea.
Formulario Disc
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Tungsten -328 ppm/Oxygen -42 ppm/Tantalum -23 ppm/Lead -16 ppm/Niobium -16 ppm/Zirconium -15 ppm/Antimony -6 ppm/Vanadium 0.0013 %/Boron 0.0019 %/Sulfur 0.0019 %/Nitrogen 0.0021 %/Aluminium 0.0023 %/Arsenic 0.0029 %/Phosphorus 0.0041 %/Tin 0.0042 %/Cobalt 0.01 %/Molybdenum 0.012 %/Carbon 0.0497 %/Copper 0.058 %/Chromium 0.094 %/Selenium 0.21 %/Silicon 0.307 %/Manganese 0.78 %/Nickel 36 %/Titanium (20 ppm