missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, ARMI∣MBH
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Alloy Steel, Ni/Cr/Mo, AISI 4340, G43400, Ø38x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron/Zirconium/Titanium/Niobium/Vanadium/Arsenic/Tungsten/Nitrogen/Tin/Cobalt/Phosphorus/Aluminium/Copper/Molybdenum/Silicon/Carbon/Manganese/Chromium/Nickel |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0004 %/Zirconium 0.0012 %/Titanium 0.0015 %/Niobium 0.0023 %/Vanadium 0.0036 %/Arsenic 0.004 %/Tungsten 0.004 %/Nitrogen 0.0069 %/Tin 0.0077 %/Cobalt 0.0083 %/Phosphorus 0.0136 %/Aluminium 0.0214 %/Copper 0.183 %/Molybdenum 0.223 %/Silicon 0.262 %/Carbon 0.4 %/Manganese 0.689 %/Chromium 0.82 %/Nickel 1.814 % |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido