Learn More
Alloy Steel, Cr/V, AISI E6150, G61500, ARMI∣MBH
Descripción
Alloy Steel, Cr/V, AISI E6150, G61500, Ø38x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron/Oxygen/Arsenic/Nitrogen/Niobium/Titanium/Tin/Cobalt/Phosphorus/Molybdenum/Aluminium/Copper/Nickel/Vanadium/Silicon/Carbon/Manganese/Chromium/Calcium/Lead/Antimony/Zirconium/Tungsten |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.0003 %/Oxygen 0.001 %/Arsenic 0.0025 %/Nitrogen 0.0029 %/Niobium 0.0043 %/Titanium 0.0045 %/Tin 0.0056 %/Cobalt 0.006 %/Phosphorus 0.009 %/Molybdenum 0.022 %/Aluminium 0.068 %/Copper 0.077 %/Nickel 0.085 %/Vanadium 0.206 %/Silicon 0.3 %/Carbon 0.5 %/Manganese 0.74 %/Chromium 0.92 %/Calcium (0.0004) %/Lead (0.0004) %/Antimony (0.001) %/Zirconium (0.001) %/Tungsten (0.003) % |