Learn More
Alloy Steel, 11⁄4Cr 1⁄2Mo, A182 Grade F11, K11572, ARMI∣MBH
Descripción
Alloy Steel, 11⁄4Cr 1⁄2Mo, A182 Grade F11, K11572, Ø38x3mm
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Boron/Titanium/Niobium/Vanadium/Tungsten/Arsenic/Cobalt/Phosphorus/Nitrogen/Tin/Aluminium/Nickel/Carbon/Copper/Manganese/Molybdenum/Silicon/Chromium/Bismuth/Cadmium/Lead/Calcium/Selenium/Tantalum/Zinc/Magnesium/Zirconium/Oxygen/Antimony |
| CAS | 7439-89-6 |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Formulario | Disc |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Boron 0.00044 %/Titanium 0.0015 %/Niobium 0.0026 %/Vanadium 0.0037 %/Tungsten 0.004 %/Arsenic 0.0045 %/Cobalt 0.007 %/Phosphorus 0.007 %/Nitrogen 0.0072 %/Tin 0.0088 %/Aluminium 0.017 %/Nickel 0.071 %/Carbon 0.119 %/Copper 0.123 %/Manganese 0.535 %/Molybdenum 0.607 %/Silicon 0.679 %/Chromium 1.35 %/Bismuth (<0.001) %/Cadmium (<0.001) %/Lead (<0.001) %/Calcium (<0.002) %/Selenium (<0.002) %/Tantalum (<0.002) %/Zinc (<0.002) %/Magnesium (<0.003) %/Zirconium (<0.004) %/Oxygen (<0.005) %/Antimony (0.003) % |