missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALLO-2, MedChemExpress

Código de producto. 16405666
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16405666 100 mg 100 miligramos
16497627 5 mg 5 miligramos
16484878 10 mg 10 miligramos
16421137 50 mg 50 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16405666

Marca: Medchem Express HY117407

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.

ALLO-2 is a potent drug-resistant Smoothened (Smo) mutant antagonist that inhibits Smo agonist Hh-Ag1.5-induced luciferase expression in TM3-Gli-Luc cells with IC50 of 6 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ALLO-2
CAS 1357350-60-7
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H12F3N5O
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 125 mg/mL (336.64 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC(F)(OC1=CC=C(C=C1)C2=NC(NC3=CC4=C(C=C3)NN=C4)=NC=C2)F
Peso molecular (g/mol) 371.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.32
Porcentaje de pureza 99.58%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.