Learn More
Condensador Allihn con cono esmerilado y toma de tierra
Código de producto. p-8319008
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
24/29
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
545 mm
550 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
11381845 24/29 545 mm cada uno
15507790 29/32 550 mm paquete de 2
2 options
Código de producto. 11381845
Marca: Quickfit CX7/33/SC
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para aplicaciones de reflujo.
  • Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
  • Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Ideal para trabajos de reflujo
Longitud de la chaqueta (métrico) 545 mm
Longitud (métrico) 545 mm
N.º de junta cónica estándar 24/29
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Allihn