Learn More
Condensador Allihn con cono esmerilado y toma de tierra
Código de producto. 15507790
Change view
Click to view available options
N.º de junta cónica estándar:
24/29
29/32
Longitud de la chaqueta (métrico):
545 mm
550 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 2
Código de producto. N.º de junta cónica estándar Longitud de la chaqueta (métrico) unitSize
15507790 29/32 550 mm paquete de 2
11381845 24/29 545 mm cada uno
2 options
Código de producto. 15507790
Marca: Quickfit CX7/44/SC
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ideal para aplicaciones de reflujo.
  • Las secciones de la perilla interior proporcionan una mayor superficie de refrigeración
  • Con conectores de rosca de manguera de plástico desmontables para la fijación sencilla y segura de tubos flexibles
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud de la chaqueta (métrico) 550 mm
Cantidad 1 unidad
N.º de junta cónica estándar 29/32
Material Vidrio de borosilicato
Tipo Condensador Allihn