missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Allergin 1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16339464
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16339464 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16339464 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA582501

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: RKAVLDCEAM KTNEFPSPCL DSKTKVVMKG QNVSMFCSHK NKSLQITYSL FRRKTHLGTQ DGKGEPAIFN LSITEAHESG PYKCKAQVTS CSKYSRDFSF TIVDPVTSPV LNIMVIQTET DRHITLHCLS VNGSLP Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Rat - 38%, Mouse - 38%.

Allergin 1 is a protein coding gene. Immunoglobulin-like receptor which plays an inhibitory role in degranulation of mast cells. Negatively regulates IgE-mediated mast cell activation and suppresses the type I immediate hypersensitivity reaction.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Allergin 1
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.05 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica MILR1
N.º de referencia del gen Q7Z6M3
Alias de gen Allergin-1; Allergy inhibitory receptor 1; C17orf60; Gm885; mast cell Ag-32; mast cell antigen 32; mast cell immunoglobulin like receptor 1; mast cell immunoglobulin-like receptor 1; MCA32; MCA-32; MCA32-1S2; Milr1; probable mast cell antigen 32 homolog; surface protein MCA-32
Símbolos de los genes MILR1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human MILR1. Recombinant protein control fragment (Product #RP-108148).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 284021
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.