missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Allergin-1 Antibody (767727) [DyLight 350], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals FAB7638D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Allergin-1 Monoclonal antibody specifically detects Allergin-1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Especificaciones
| Allergin-1 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant | |
| RUO | |
| 284021 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF | |
| 767727 | |
| Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready | |
| Allergin-1, Allergy Inhibitory Receptor 1, C17orf60, Chromosome 17 Open Reading Frame 60, Mast Cell Antigen 32, Mast Cell Immunoglobulin-Like Receptor 1, MCA32, MCA-32, Probable Mast Cell Antigen 32 Homolog | |
| Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human Allergin-1, Met1-Lys227, Accession # Q7Z6M3 | |
| 0.1 mL | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido