Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología para las impresoras M710 y BMP71
Código de producto. 17828874
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,5 in
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17828874 50 ft x 0,5 in cada uno
17878174 50 ft x 1 in cada uno
17899194 50 ft x 2 in cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17828874 Proveedor Brady™ N.º de proveedor 173210
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
  • Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
  • Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82°C (de -40 a 180°F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18°C (0°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R10000 o M7-R6000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Pink
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 0,5 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-PK