Learn More
Brady™ Etiquetas de vinilo para todo tipo de climatología
Código de producto. 17869074
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
50 ft x 0,5 in
50 ft x 1 in
50 ft x 2 in
Para utilizar con (equipo):
M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios)
M710, BMP71
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) Para utilizar con (equipo) unitSize
17869074 50 ft x 0,5 in M710, BMP71 cada uno
17868464 50 ft x 0,5 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17838414 50 ft x 1 in M710, BMP71 cada uno
17899154 50 ft x 1 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
17811589 50 ft x 2 in M710, BMP71 1 rollo
17848744 50 ft x 2 in M610, M611, M710 (con adaptador de medios), BMP61, BMP71 (con adaptador de medios) cada uno
6 options
Código de producto. 17869074
Marca: Brady™ 173217
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Este vinilo duradero y de baja contracción con adhesivo extremadamente adherente es ideal para etiquetar canalizaciones, equipos, estanterías y prácticamente cualquier otra superficie industrial.
  • Producto de alta flexibilidad, con adhesivo permanente de gran adherencia para superficies rugosas, muy texturizadas, sucias y entornos adversos; también es apto para exteriores
  • Se adaptan y se adhieren a superficies complicadas, como bloques de hormigón pintados, madera pintada, plástico texturizado, tuberías con aislamiento de papel y maletines moldeados por soplado
  • Resisten la exposición a productos químicos, grasas, aceites, niebla salina, limpiadores, detergentes y suciedad industrial general
  • Durabilidad en exteriores de 8 a 10 años de media a temperaturas de -40 a 82°C (de -40 a 180°F), pueden aplicarse a temperaturas de hasta -18°C (0°F)
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 2979, ASTM D 523
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Clear
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Vinyl
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 50 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +180°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 50 ft x 0,5 in
Longitud (imperial) 50 ft.
Longitud (métrico) 15.24 m
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12.7 mm
Alternate Part Number M7C-500-595-CL