Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Toda las Capas de Acero Inoxidable
Código de producto. p-8001760 Tienda Bürkle Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Longitud (métrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10034704
Marca: Buerkle™ 53162055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Tomamuestras de Toda las Capas de Acero Inoxidable Buerkle™ permite recoger muestras de todas las capas del contenedor.
Muestreador de todas las capas, con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo. Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra.
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm de diámetro
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
  • Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
  • Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Muestreador de todas las capas
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 3 aberturas
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 2,36 oz
Capacidad (métrico) 70 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra, productos alimenticios
Longitud (métrico) 550 mm