Learn More
Buerkle™ Tomamuestras de Toda las Capas de Acero Inoxidable
Código de producto. 10319604 Tienda Bürkle Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
70 mL
130 mL
260 mL
Longitud (métrico):
550 mm
850 mm
1500 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) unitSize
10319604 130 mL 850 mm cada uno
10034704 70 mL 550 mm cada uno
10605715 260 mL 1500 mm cada uno
3 options
Código de producto. 10319604
Marca: Buerkle™ 53162085
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Tomamuestras de Toda las Capas de Acero Inoxidable Buerkle™ permite recoger muestras de todas las capas del contenedor.
Muestreador de todas las capas, con tubo interior abierto, sin cámaras separadas y gran volumen de muestreo. Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra.
  • AISI 316L (1.4404)
  • 25 mm de diámetro
  • Fácil limpieza, punta extraíble
  • Excelente procesamiento, modelo robusto
  • Se pueden recoger varios productos a granel con las lanzas, desde el polvo más fino hasta los granos grandes, como el maíz o las nueces
  • Corresponde a la norma ISTA para longitudes de semillas de 10 mm (trigo, avena) y 5 mm (lino, vezas)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo de producto Muestreador de todas las capas
Material Acero inoxidable (V4A)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Incluye 3 aberturas
Tipo de mango Forma de T
Capacidad (imperial) 4,4 oz
Capacidad (métrico) 130 mL
Certificaciones/conformidad DIN
Para utilizar con (aplicación) Para muestras de todas las capas a través de todas las capas de la muestra, productos alimenticios
Longitud (métrico) 850 mm