missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALKBH3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16809923 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16809923 150 μL 150 microlitros
16819923 20 μL 20 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16809923 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 122921AP150UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Dioxygenase that repairs alkylated DNA containing 1- methyladenine (1meA) and 3-methylcytosine (3meC) by oxidative demethylation. Has a strong preference for single-stranded DNA. Able to process alkylated 3mC within double-stranded regions via its interaction with ASCC3, which promotes DNA unwinding to generate single-stranded substrate needed for ALKHB3. May also act on RNA. Requires molecular oxygen, alpha-ketoglutarate and iron.

Especificaciones

Antígeno ALKBH3
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.29 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica ALKBH3
N.º de referencia del gen Q8K1E6, Q96Q83
Alias de gen ABH3, ALKBH3, DEPC 1, DEPC1, PCA1, Prostate cancer antigen 1
Símbolos de los genes Alkbh3
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno ALKBH3 Fusion Protein Ag2982
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 221120, 69113
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.