Learn More
Molecular Probes™ Alkaline Phosphatase Live Stain
Descripción
La tinción en vivo de fosfatasa alcalina es un producto de adquisición de imágenes de células madre que permite a los usuarios teñir de manera diferencial las células madre pluripotentes (PSC). El colorante es un sustrato fluorescente que penetra en las células para la fosfatasa alcalina (AP) que no es tóxico para las células y se difunde a lo largo de dos horas. La tinción en vivo de fosfatasa alcalina consta de 50 μl de un colorante a base de fluoresceína 500X en DMSO, suficiente para teñir dos placas de 24 pocillos, cuatro placas de 6 cm o dos placas de 10 cm.
Esta tinción en vivo de fosfatasa alcalina le permite:
Identificar células madre pluripotentes con una señal fuerte sobre el fondo
Teñir las PSC normalmente en 20 minutos o menos
Utilizar la primera tinción de fosfatasa alcalina comercializada que mantiene la viabilidad celular
Método de detección de células madre pluripotentes de fosfatasa alcalina
AP es un marcador fenotípico de las PSC, incluidas las células madre embrionarias sin diferenciar (ESC), las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) y las células germinales embrionarias (EGC). Mientras que el AP se expresa en la mayoría de los tipos de células, su expresión es muy elevada en las PSC. Por lo tanto, la tinción de AP se ha utilizado para teñir de manera diferencial las PSC para distinguirlas fácilmente de los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) utilizados como alimentadores y fibroblastos parentales comúnmente utilizados en experimentos de reprogramación.
Detección de pluripotencia sin sacrificar colonias valiosas
La tinción viva de fosfatasa alcalina es ideal para la detección de colonias durante las primeras etapas del flujo de trabajo de reprogramación, ya que la tinción mantiene la viabilidad de las células madre. También se puede utilizar en etapas posteriores como una herramienta de selección negativa para identificar células sin diferenciar.
Tinción rápida de células
La tinción viva de fosfatasa alcalina utiliza un protocolo fácil, no permanente y viable para las células para identificar las PSC en sus experimentos. Simplemente diluya el colorante en el medio, aplique a las células, lave suavemente, y las células estarán listas para la adquisición de imágenes fluorescente.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Esta tinción en vivo de fosfatasa alcalina le permite:
Método de detección de células madre pluripotentes de fosfatasa alcalina
AP es un marcador fenotípico de las PSC, incluidas las células madre embrionarias sin diferenciar (ESC), las células madre pluripotentes inducidas (iPSC) y las células germinales embrionarias (EGC). Mientras que el AP se expresa en la mayoría de los tipos de células, su expresión es muy elevada en las PSC. Por lo tanto, la tinción de AP se ha utilizado para teñir de manera diferencial las PSC para distinguirlas fácilmente de los fibroblastos embrionarios de ratón (MEF) utilizados como alimentadores y fibroblastos parentales comúnmente utilizados en experimentos de reprogramación.
Detección de pluripotencia sin sacrificar colonias valiosas
La tinción viva de fosfatasa alcalina es ideal para la detección de colonias durante las primeras etapas del flujo de trabajo de reprogramación, ya que la tinción mantiene la viabilidad de las células madre. También se puede utilizar en etapas posteriores como una herramienta de selección negativa para identificar células sin diferenciar.
Tinción rápida de células
La tinción viva de fosfatasa alcalina utiliza un protocolo fácil, no permanente y viable para las células para identificar las PSC en sus experimentos. Simplemente diluya el colorante en el medio, aplique a las células, lave suavemente, y las células estarán listas para la adquisición de imágenes fluorescente.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de célula | Células madre (iPS - célula madre pluripotente inducido), células madre (embrionarias) |
| Color | Verde |
| Contenido y almacenamiento | Contiene un vial ámbar. Almacenar a -20 °C. |
| Método de detección | Fluorescente |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayo de viabilidad |
| Para utilizar con (equipo) | Sistema de adquisición de imágenes de células Floid™, Microscopio de fluorescencia |
| Tipo de producto | Tinción en vivo de fosfatasa alcalina |
| Tipo de colorante | Colorantes clásicos |
| Formulario | Líquido |
| Cantidad | 1 tubo |
| Mostrar más |