Learn More
ALK Monoclonal Antibody (OTI5B9), TrueMAB™, OriGene
Código de producto. 17559542
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
17559542 30 μL 30 microlitros
17539542 100 μL 100 microlitros
2 options
Código de producto. 17559542
Marca: Origene Technologies TA801238S
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Mouse Monoclonal Antibody
ALK Monoclonal antibody specifically detects ALK in Human samples. It is validated for Western Blot
Especificaciones
Antígeno ALK
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI5B9
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica ALK
N.º de referencia del gen Q9UM73
Alias de gen Alk; ALK tyrosine kinase receptor; ALK/NPM1 fusion gene; anaplastic lymphoma kinase; Anaplastic lymphoma kinase Ki1; Anaplastic Lymphoma Kinase p80; anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase; CD246; CD246 antigen; EC 2.7.10.1; kinase ALK; mutant anaplastic lymphoma kinase; NBLST3; npm-alk; p80; Tcrz; TFG/ALK
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 1300-1620 of human ALK produced in E.coli.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 238
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1