missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALK Monoclonal Antibody (OTI5B9), TrueMAB™, OriGene
Descripción
The 2;5 chromosomal translocation is frequently associated with anaplastic large cell lymphomas. The translocation creates a fusion gene consisting of the ALK gene and the nucleophosmin gene: the 3′ half of ALK, derived from chromosome 2, is fused to the 5′ portion of NPM from chromosome 5. A recent study shows that the product of the NPM-ALK fusion gene is oncogenic. The deduced amino acid sequences reveal that ALK is a novel receptor protein-tyrosine kinase having a putative transmembrane domain and an extracellular domain. These sequences are absent in the product of the transforming NPM-ALK gene. ALK shows the greatest sequence similarity to LTK. ALK plays an important role in the development of the brain and exerts its effects on specific neurons in the nervous system.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | ALK |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | OTI5B9 |
| Concentración | 1 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide |
| génica | ALK |
| N.º de referencia del gen | Q9UM73 |
| Alias de gen | CD246, NBLST3 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?