missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ALK inhibitor 1, MedChemExpress
Descripción
ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | ALK inhibitor 1 |
| CAS | 761436-81-1 |
| Color | Light Green |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C23H28BrN7O3S |
| Cantidad | 25 mg |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.78 mM) |
| SMILES | O=S(C1=C(NC2=C(Br)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 562.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 562.48 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?