missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ALK inhibitor 1, MedChemExpress

Código de producto. 16402577
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16402577 50 mg 50 miligramos
16479057 5 mg 5 miligramos
16466468 10 mg 10 miligramos
16403476 25 mg 25 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16402577

Marca: Medchem Express HY15357

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2; IC50=31 nM) and focal adhesion kinase (FAK; IC50=2 nM).

ALK inhibitor 1 (compound 17) is a potent pyrimidin ALK inhibitor. ALK inhibitor 1 is a potent inhibitor of testis-specific serine/threonine kinase 2 (TSSK2

Especificaciones

Nombre del producto químico o material ALK inhibitor 1
CAS 761436-81-1
Color Light Green
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H28BrN7O3S
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (177.78 mM)
SMILES O=S(C1=C(NC2=C(Br)C=NC(NC3=C(OC)C=C(N4CCN(C)CC4)C=C3)=N2)C=CC=C1)(NC)=O
Peso molecular (g/mol) 562.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 562.48
Porcentaje de pureza 99.62%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.