Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rojo de alizarina S, puro, certificado
Código de producto. p-51926 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
10381101 25 g 25 g
15234724 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10381101 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 400480250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 130-22-3
Fórmula molecular C14H7NaO7S
Peso molecular (g/mol) 342.253
Número MDL MFCD00013049
Clave InChI HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
Nombre IUPAC sodio; 3,4-dihidroxi-9,10-dioxoantraceno-2-sulfonato
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alizarin Red S
Índice de absorción 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Información de solubilidad Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Espectro infrarrojo Auténtico
Lambda máx 554 to 558nm 590 to 599nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 342.26
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Intervalo de transición visual from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Color Rojo
Cantidad 25 g
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
Nombre del producto
  • Alizarin Red S