Learn More
Thermo Scientific Chemicals Dihidrato de alizarina complexona, grado indicador
Código de producto. p-51919 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 g
10704281 1 g 1 GR
10317810 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 10704281
Marca: Thermo Scientific Chemicals 155830010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 455303-00-1 | C19H19NO10 | 421.36 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Indicador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 455303-00-1
Fórmula molecular C19H19NO10
Peso molecular (g/mol) 421.36
Número MDL MFCD00149067
Clave InChI LLNGUADXYFYGGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo (3, 4-Dihydroxy-2-anthraquinonyl)methyliminodiacetic acid dihydrate, Alizarin fluorine blue
PubChem CID 23624113
SMILES O.O.OC(=O)CN(CC(O)=O)CC1=CC2=C(C(O)=C1O)C(=O)C1=C(C=CC=C1)C2=O
Especificaciones
Absorbancia 0.42 min. (lambda max, after 1 hr.) (2mL of a 0.2% soln. in 0.02M NaOH + 5mL acetate buffer (pH 5.1) diluted with H2O to 100mL), (1cm cell vs. water)
Nombre del producto químico o material Alizarin Complexone dihydrate
Punto de fusión 180.0°C to 185.0°C
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble (0.2g/L). Other solubilities: soluble in aqueous alkali, insoluble in alcohol and ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Nombre IUPAC 2-[(carboxymethyl)[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl]amino]acetic acid dihydrate
Lambda máx 425 to 430nm
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.35
Porcentaje de pureza 97 to 103% (on dry substance)
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Color Marrón a Amarillo
Cantidad 1 g
Forma física Polvo