missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Alix Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (JM85-31)
GREENER_CHOICE

Código de producto. 16336184
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16336184 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16336184

Marca: Invitrogen™ MA532773

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody

Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.

Apoptotic linked-gene-product 2 (ALG-2) interacting protein X (ALIX) is a conserved adaptor protein which is ubiquitously expressed. Alix was originally reported to play a role in apoptosis but has recently been shown to be involved in other cellular mechanisms including endosomal sorting, endocytosis, viral budding and actin cytoskeleton assembly.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Alix
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon JM85-31
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación TBS with 0.05% BSA, 40% Glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
génica Pdcd6ip
N.º de referencia del gen Q8WUM4, Q9QZA2, Q9WU78
Alias de gen AI480591; AIP1; ALG-2 interacting protein 1; ALG-2 interacting protein X; ALG-2-interacting protein 1; Alg2-interacting protein 1; ALG-2-interacting protein X; Alg2-interacting protein X; Alix; apoptosis-linked gene 2-interacting protein X; AW544830; C76364; dopamine receptor interacting protein 4; DRIP4; E2F1-inducible protein; Eig2; Hp95; KIAA1375; MGC17003; mKIAA1375; PDCD6-interacting protein; Pdcd6ip; pdcd6ip.L; programmed cell death 6 interacting protein; programmed cell death 6 interacting protein L homeolog; programmed cell death 6-interacting protein; putative signal tranduction protein Xp95; RGD1561176; Signal transduction protein Xp95; XELAEV_18031317mg; xp95
Símbolos de los genes Pdcd6ip
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein within Human ALIX aa 1-160.
Método de purificación Protein A
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10015, 18571, 501083
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.