Learn More
Alisol B 23-acetate, MedChemExpress
Código de producto. 16489108
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
16489108 10 mg 10 miligramos
16444897 50 mg 50 miligramos
2 options
Código de producto. 16489108
Marca: Medchem Express HYN0805
MedChemExpress Alisol B 23-acetate (23-Acetylalismol B), a natural triterpenoid, produces protective effects against EE-induced cholestasis, due to FXR-mediated gene regulation.
Alisol B 23-acetate (23-Acetylalismol B), a natural triterpenoid, produces protective effects against EE-induced cholestasis, due to FXR-mediated gene regulation.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Alisol B 23-acetate
CAS 26575-95-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C32H50O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo 23-Acetylalismol B 23-O-Acetylalisol B Alisol B monoacetate
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (97.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@@H]([C@]3([H])C(C)(C)O3)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]4([H])C5(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]4(CCC5=O)C
Peso molecular (g/mol) 514.74
Formula Weight (peso de la fórmula) 514.74
Porcentaje de pureza 98.33%
Grado Research
Forma física Solid