missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Aliskiren, MedChemExpress

Código de producto. 16427737
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16427737 5 mg 5 miligramos
16451247 50 mg 50 miligramos
16435008 10 mg 10 miligramos
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16427737

Marca: Medchem Express HY12176

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.

Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material Aliskiren
CAS 173334-57-1
Color Incolora
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C30H53N3O6
Cantidad 5 mg
Sinónimo CGP 60536 CGP60536B SPP 100
Información de solubilidad Ethanol : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@H](C(NCC(C)(C(N)=O)C)=O)C(C)C)O)N)C(C)C)=CC=C1OC
Peso molecular (g/mol) 551.76
Formula Weight (peso de la fórmula) 551.76
Porcentaje de pureza 95.24%
Grado Research
Forma física Oil
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.